2,5-Dibrompyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D43107-10G
SIALD43107-10GEA 93 EUR
SIALD43107-10G
2,5-Dibrompyridin, Sigma-Aldrich®
2,5-Dibromopyridine
Formel: C₅H₃Br₂N
Molecular Weight: 236,89 g/mol
Siedepunkt: 234…235 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 90…93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006221
CAS-Nummer: 624-28-2
EINECS: 210-839-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR