3,5-Dibromsalicylsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzoic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D43603-25G
SIALD43603-25GEA 66 EUR
SIALD43603-25G
3,5-Dibromsalicylsäure, Sigma-Aldrich®
3,5-Dibromsalicylsäure
Formel: C₇H₄Br₂O₃
Molecular Weight: 295,91 g/mol
Siedepunkt: 365 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 228…229 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002441
CAS-Nummer: 3147-55-5
EINECS: 221-570-9
Merck Index: 13,03053

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR