Desoxybenzoin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Phenylacetophenone, 1,2-Diphenylethanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D4369-25G
SIALD4369-25GEA
43.2
EUR
SIALD4369-25G
Desoxybenzoin, Sigma-Aldrich®
Desoxybenzoin
Formel:
C₁₄H₁₂O Molecular Weight: 196,25 g/mol |
MDL:
MFCD00003081 CAS-Nummer: 451-40-1 EINECS: 207-193-2 |