2,3-Dibromthiophen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D43905-5G
SIALD43905-5GEA 90.1 EUR
SIALD43905-5G
2,3-Dibromthiophen, Sigma-Aldrich®
2,3-Dibromothiophene
Formel: C₄H₂Br₂S
Molecular Weight: 241,93 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –17,5 °C
Dichte: 2,2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005418
CAS-Nummer: 3140-93-0
EINECS: 221-542-6
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR