3,5-Di-tert-butylbrenzcatechin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3,5-Di-tert-butylcatechol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D45800-25G
SIALD45800-25GEA 84.1 EUR
SIALD45800-25G
3,5-Di-tert-butylbrenzcatechin, Sigma-Aldrich®
3,5-Di-tert-butylbrenzcatechin
Formel: C₁₄H₂₂O₂
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 96…97 °C
MDL: MFCD00008819
CAS-Nummer: 1020-31-1
EINECS: 213-816-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR