2,5-Diphenyloxazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: PPO, 2,5-Diphenyl-1,3-oxazol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D4630-100G D4630-1KG D4630-500G
SIALD4630-100GEA 101 EUR
SIALD4630-100G SIALD4630-1KG SIALD4630-500G
2,5-Diphenyloxazol, Sigma-Aldrich®
2,5-Diphenyloxazole
Formel: C₁₅H₁₁NO
Molecular Weight: 221.26 g/mol
Siedepunkt: 360
Schmelzpunkt: 70…72 °C
Dichte: 1.094 g/cm³ (99 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005306
CAS-Nummer: 92-71-7
EINECS: 202-181-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR