1,5-Dichlor-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,5-Dichloroanthraquinone

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D56209-100G
SIALD56209-100GEA 121 EUR
SIALD56209-100G
1,5-Dichlor-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
1,5-Dichlor-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₄H₆Cl₂O₂
Molecular Weight: 277,11 g/mol
Siedepunkt: 401 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 245…250 °C
Dichte: 1,63 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001190
CAS-Nummer: 82-46-2
EINECS: 201-424-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR