2,6-Dichlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D57450-25G
SIALD57450-25GEA 30.2 EUR
SIALD57450-25G
2,6-Dichlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Molecular Weight: 191,01 g/mol
Siedepunkt: 299 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 138…139 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002418
CAS-Nummer: 50-30-6
EINECS: 200-025-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR