3,5-Dichlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D57507-25G
SIALD57507-25GEA 111 EUR
SIALD57507-25G
3,5-Dichlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Molecular Weight: 191,01 g/mol
Siedepunkt: 309 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 183…185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002494
CAS-Nummer: 51-36-5
EINECS: 200-092-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR