2,4-Dichlorbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (2,4-Dichlorophenyl)methanamine
D58406-5G
SIALD58406-5GEA 25.5 EUR
SIALD58406-5G
2,4-Dichlorbenzylamin, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorbenzylamin
Formel: C₇H₇Cl₂N
Molecular Weight: 176.04 g/mol
Siedepunkt: 83
Dichte: 1.33 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008109
CAS-Nummer: 95-00-1
EINECS: 202-382-6
UN: 2735
ADR: 8 III