trans-Dichlorethylen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: (E)-1,2-Dichlorethylen, trans-Dichlorethen

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D62209-100G D62209-25G D62209-5G
SIALD62209-100GEA 175 EUR
SIALD62209-100G SIALD62209-25G SIALD62209-5G
trans-Dichlorethylen, Sigma-Aldrich®
trans-Dichlorethylen
Formel: C₂H₂Cl₂
Molecular Weight: 96.94 g/mol
Siedepunkt: 48
Schmelzpunkt: –49 °C
Dichte: 1.257 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00062942
CAS-Nummer: 156-60-5
EINECS: 205-860-2
UN: 1150
ADR: 3 II
Merck Index: 12,00093

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR