3,5-Dichlor-4-hydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D64007-25G
SIALD64007-25GEA 96.4 EUR
SIALD64007-25G
3,5-Dichlor-4-hydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₄Cl₂O₃
Molecular Weight: 207,01 g/mol
Siedepunkt: 341 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 268…269 °C
MDL: MFCD00002550
CAS-Nummer: 3336-41-2
EINECS: 222-071-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR