2,4-Dichlor-5-methylpyrimidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D66182-5G
SIALD66182-5GEA 123 EUR
SIALD66182-5G
2,4-Dichlor-5-methylpyrimidin, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 163.01 g/mol
Siedepunkt: 235
Schmelzpunkt: 26
Dichte: 1.39 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00023197
CAS-Nummer: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
UN: 3261
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR