4,5-Dichlor-2-nitroanilin ≥96%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D68002-10G
SIALD68002-10GEA 166 EUR
SIALD68002-10G
4,5-Dichlor-2-nitroanilin ≥96%, Sigma-Aldrich®
4,5-Dichlor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Molecular Weight: 207,02 g/mol
Schmelzpunkt: 177…179 °C (Lit.)
MDL: MFCD00007770
CAS-Nummer: 6641-64-1
EINECS: 229-657-3