2'-Desoxyadenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (dATP Dinatriumsalz) Trihydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

D6920-.5ML
SIALD6920-.5MLEA 45.9 EUR
SIALD6920-.5ML
2'-Desoxyadenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (dATP Dinatriumsalz) Trihydrat, Sigma-Aldrich®
2'-Desoxyadenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (dATP Dinatriumsalz) Trihydrat
Formel: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₂P₃·3H₂O
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 1927-31-7
EINECS: 277-809-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR