2,3-Dichlorphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D69807-25G
SIALD69807-25GEA 47.9 EUR
SIALD69807-25G
2,3-Dichlorphenol, Sigma-Aldrich®
2,3-Dichlorphenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
Siedepunkt: 206 °C (13 hPa)
Schmelzpunkt: 57…58 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002160
CAS-Nummer: 576-24-9
EINECS: 209-399-8
UN: 2020
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR