2,5-Dichlorphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2,5-DCP

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D70007-50G
SIALD70007-50GEA 44.7 EUR
SIALD70007-50G
2,5-Dichlorphenol, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichlorphenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
Molecular Weight: 163 g/mol
Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60…61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002174
CAS-Nummer: 583-78-8
EINECS: 209-520-4
UN: 2020
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR