3,4-Dichlorphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D70406-25G D70406-5G
SIALD70406-25GEA 112 EUR
SIALD70406-25G SIALD70406-5G
3,4-Dichlorphenol, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorphenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 66…68 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002258
CAS-Nummer: 95-77-2
EINECS: 202-450-5
UN: 2020
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR