3,5-Dichlorphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D70600-10G
SIALD70600-10GEA 241 EUR
SIALD70600-10G
3,5-Dichlorphenol, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichlorphenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
Siedepunkt: 233 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 67,8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002259
CAS-Nummer: 591-35-5
EINECS: 209-714-9
UN: 2020
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR