4,5-Dichlor-o-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,2-Diamino-4,5-dichlorbenzol, 4,5-Dichlor-1,2-phenylendiamin, 4,5-Dichlorbenzol-1,2-diamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D71607-25G D71607-5G
SIALD71607-25GEA 304 EUR
SIALD71607-25G SIALD71607-5G
4,5-Dichlor-o-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
4,5-Dichlor-o-phenylendiamin
Formel: C₆H₆Cl₂N₂
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 163 °C
MDL: MFCD00007723
CAS-Nummer: 5348-42-5
EINECS: 226-305-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR