2'-Desoxyguanosin-5'-triphosphat Trinatriumsalz (dGTP-Na3), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Deoxyguanosine triphosphate trisodium salt, 2'-Deoxyguanosine-5'-triphosphate trisodium salt
D7170-.5ML
SIALD7170-.5MLEA
44.8
EUR
SIALD7170-.5ML
2'-Desoxyguanosin-5'-triphosphat Trinatriumsalz (dGTP-Na3), Sigma-Aldrich®
2'-Desoxyguanosin-5'-triphosphat Trinatriumsalz (dGTP-Na3)
Formel:
C₁₀H₁₃N₅Na₃O₁₃P₃ Molecular Weight: 573,12 g/mol |
MDL:
MFCD00080337 CAS-Nummer: 93919-41-6 EINECS: 300-026-5 |