3,5-Di-O-(p-toluyl)-2-deoxy-D-ribofuranosyl chloride ~90%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D7283-1G
SIALD7283-1GEA 843 EUR
SIALD7283-1G
3,5-Di-O-(p-toluyl)-2-deoxy-D-ribofuranosyl chloride ~90%, Sigma-Aldrich®
3,5-Di-O-(p-toluyl)-2-deoxy-D-ribofuranosyl chloride
Formel: C₂₁H₂₁ClO₅
Schmelzpunkt: 117…119 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00079148
CAS-Nummer: 4330-21-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR