(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D7299 D7299-100G D7299-250G
XXXXD7299EA 0 EUR
XXXXD7299 SIALD7299-100G SIALD7299-250G
(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäure
Formel: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Siedepunkt: 346 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 137…139 °C
Dichte: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004300
CAS-Nummer: 94-75-7
EINECS: 202-361-1
Merck Index: 13,02825

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR