2,6-Dichlorpyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D73707-100G
SIALD73707-100GEA 57.5 EUR
SIALD73707-100G
2,6-Dichlorpyridin, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichloropyridine
Formel: C₅H₃Cl₂N
Molecular Weight: 147,99 g/mol
Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 83…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006244
CAS-Nummer: 2402-78-0
EINECS: 219-282-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR