3,5-Dichlorpyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D73804-25G
SIALD73804-25GEA 37.1 EUR
SIALD73804-25G
3,5-Dichlorpyridin, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichloropyridine
Formel: C₅H₃Cl₂N
Molecular Weight: 147,99 g/mol
Siedepunkt: 178…179 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 64…65 °C
MDL: MFCD00006376
CAS-Nummer: 2457-47-8
EINECS: 219-537-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR