Caprinaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Decanal, Decylaldehyd

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D7384-100G D7384-25G
SIALD7384-100GEA 188 EUR
SIALD7384-100G SIALD7384-25G
Caprinaldehyd, Sigma-Aldrich®
Caprinaldehyd
Formel: C₁₀H₂₀O
Molecular Weight: 156.27 g/mol
Siedepunkt: 207
Schmelzpunkt: 7
Dichte: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007031
CAS-Nummer: 112-31-2
EINECS: 203-957-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR