2'-Desoxyadenosin Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
D7400-250MG D7400-500MG D7400-1G D7400-25G D7400-5G
SIALD7400-250MGEA 56.8 EUR
SIALD7400-250MG SIALD7400-500MG SIALD7400-1G SIALD7400-25G SIALD7400-5G
2'-Desoxyadenosin Monohydrat, Sigma-Aldrich®
2'-Desoxyadenosin Monohydrat
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₃·1H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149364
CAS-Nummer: 16373-93-6
EINECS: 213-488-7