4,7-Dichlorchinolin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D74002-100G
SIALD74002-100GEA 80.2 EUR
SIALD74002-100G
4,7-Dichlorchinolin, Sigma-Aldrich®
4,7-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Molecular Weight: 198.05 g/mol
Siedepunkt: 293
Schmelzpunkt: 81…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006774
CAS-Nummer: 86-98-6
EINECS: 201-714-7

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR