Terephthalonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Terephthalsäuredinitril, 1,4-Dicyanbenzol, 1,4-Dicyanobenzol, Benzol-1,4-dicarbonitril, 1,4-Benzoldicarbonitril

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D76722-25G
SIALD76722-25GEA 37.8 EUR
SIALD76722-25G
Terephthalonitril, Sigma-Aldrich®
Terephthalonitril
Formel: C₈H₄N₂
Molecular Weight: 128,13 g/mol
Schmelzpunkt: 223…226 °C
Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001810
CAS-Nummer: 623-26-7
EINECS: 210-783-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR