1,4-Dicyan-2-buten, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dihydromucononitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D77206-5G
SIALD77206-5GEA
59.4
EUR
SIALD77206-5G
1,4-Dicyan-2-buten, Sigma-Aldrich®
1,4-Dicyano-2-butene
Formel:
C₆H₆N₂ Molecular Weight: 106,1252 g/mol |
MDL:
MFCD00001964 CAS-Nummer: 1119-85-3 EINECS: 214-287-7 |