Sinapinsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

D7927-5G D7927-1G
SIALD7927-5GEA 163 EUR
SIALD7927-5G SIALD7927-1G
Sinapinsäure, Sigma-Aldrich®
Sinapinsäure
Formel: C₁₁H₁₂O₅
Siedepunkt: 378 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 200…202 °C
MDL: MFCD00004401
CAS-Nummer: 530-59-6
EINECS: 208-487-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR