1,4-Diacetylbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Benzol-1,4-bis(acetyl)

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D8208-5G
SIALD8208-5GEA 263 EUR
SIALD8208-5G
1,4-Diacetylbenzol, Sigma-Aldrich®
1,4-Diacetylbenzol
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Molecular Weight: 162,19 g/mol
Siedepunkt: 80 °C (0,05 mmHg)
Schmelzpunkt: 111…115 °C
MDL: MFCD00008750
CAS-Nummer: 1009-61-6
EINECS: 213-769-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR