Diethoxy(diphenyl)silan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Diphenyldiethoxysilan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D83532-50ML
SIALD83532-50MLEA
127
EUR
SIALD83532-50ML
Diethoxy(diphenyl)silan, Sigma-Aldrich®
Diethoxy(diphenyl)silan
Formel:
C₁₆H₂₀O₂Si Molecular Weight: 272,42 g/mol |
MDL:
MFCD00015126 CAS-Nummer: 2553-19-7 EINECS: 219-860-5 |