2'-Desoxyadenosin Monohydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D8668-1G D8668-5G
SIALD8668-1GEA 125 EUR
SIALD8668-1G SIALD8668-5G
2'-Desoxyadenosin Monohydrat, Sigma-Aldrich®
2'-Desoxyadenosin Monohydrat
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₃·1H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149364
CAS-Nummer: 16373-93-6
EINECS: 213-488-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR