1,2-Diethylbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

D90601-5G
SIALD90601-5GEA 158 EUR
SIALD90601-5G
1,2-Diethylbenzol, Sigma-Aldrich®
1,2-Diethylbenzol
Formel: C₁₀H₁₄
Molecular Weight: 134.22 g/mol
Siedepunkt: 183
Schmelzpunkt: –31.2 °C
Dichte: 0.8662 g/cm³ (18 °C)
MDL: MFCD00009258
CAS-Nummer: 135-01-3
EINECS: 205-170-1
UN: 2049
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR