1,4-Diethylbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D91004-10G
SIALD91004-10GEA 108 EUR
SIALD91004-10G
1,4-Diethylbenzol, Sigma-Aldrich®
1,4-Diethylbenzol
Formel: C₁₀H₁₄
Molecular Weight: 134.22 g/mol
Siedepunkt: 183…184 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –43 °C
Dichte: 0.862 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009264
CAS-Nummer: 105-05-5
EINECS: 203-265-2
UN: 2049
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR