o-Dianisidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,3'-Dimethoxybenzidin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D9143-5G
SIALD9143-5GEA
53.1
EUR
SIALD9143-5G
o-Dianisidin, Sigma-Aldrich®
o-Dianisidin
Formel:
C₁₄H₁₆N₂O₂ Molecular Weight: 244,29 g/mol |
MDL:
MFCD00008372 CAS-Nummer: 119-90-4 EINECS: 204-355-4 |