1,4-Dithioerythrit, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D9680-1G D9680-5G
SIALD9680-1GEA 85.1 EUR
SIALD9680-1G SIALD9680-5G
1,4-Dithioerythrit, Sigma-Aldrich®
1,4-Dithioerythrit
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 82…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063750
CAS-Nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR