Diethyl(2,2-diethoxyethyl)phosphonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Diethyl 2,2-diethoxy-ethanephosphonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D99250-25G
SIALD99250-25GEA
231
EUR
SIALD99250-25G
Diethyl(2,2-diethoxyethyl)phosphonat, Sigma-Aldrich®
Diethyl(2,2-diethoxyethyl)phosphonat
Formel:
C₁₀H₂₃O₅P Molecular Weight: 254,26 g/mol |
MDL:
MFCD00009236 CAS-Nummer: 7598-61-0 EINECS: 231-504-0 |