EEDQ (Ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydrochinolin)carboxylat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, N-Ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, Ethyl 2-ethoxyquinoline-1(2H)-carboxylate
MQ100
E103-1G
SIALE103-1GEA
13.2
EUR
SIALE103-1G
EEDQ (Ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydrochinolin)carboxylat), Sigma-Aldrich®
EEDQ (Ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydrochinolin)carboxylat)
Formel:
C₁₄H₁₇NO₃ Molecular Weight: 247.29 g/mol |
MDL:
MFCD00006703 CAS-Nummer: 16357-59-8 EINECS: 240-418-2 |