Ethyl-3-aminocrotonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl 3-aminobut-2-enoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E10807-100G
SIALE10807-100GEA
49.8
EUR
SIALE10807-100G
Ethyl-3-aminocrotonat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-aminocrotonat
Formel:
C₆H₁₁NO₂ |
MDL:
MFCD00008073 CAS-Nummer: 7318-00-5 EINECS: 230-782-0 |