1,2-Epoxy-3-fluorpropan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Fluoro-1,2-propenoxide

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

E1101-1G
SIALE1101-1GEA 98.6 EUR
SIALE1101-1G
1,2-Epoxy-3-fluorpropan, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxy-3-fluoropropane
Formel: C₃H₅FO
Molecular Weight: 76,07 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –105 °C
Dichte: 1,0967 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 503-09-3
EINECS: 207-960-1
UN: 2924
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR