Estriol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

E1149-1G
SIALE1149-1GEA 202 EUR
SIALE1149-1G
Estriol, Sigma-Aldrich®
Estriol
Formel: C₁₈H₂₄O₃
MDL: MFCD00003691
CAS-Nummer: 50-27-1
EINECS: 200-022-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR