2-Ethyl-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Ethylanthrachinon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

E12206-100G
SIALE12206-100GEA 43.8 EUR
SIALE12206-100G
2-Ethyl-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
2-Ethyl-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 236.27 g/mol
Siedepunkt: 415
Schmelzpunkt: 107…110 °C
MDL: MFCD00001237
CAS-Nummer: 84-51-5
EINECS: 201-535-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR