Ethidiumbromid 0,5 mg/ml in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

E1385-5ML
SIALE1385-5MLEA 30.7 EUR
SIALE1385-5ML
Ethidiumbromid 0,5 mg/ml in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Ethidiumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
MDL: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR