Ethylcarbazat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl hydrazinecarboxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E16503-25G
SIALE16503-25GEA
60.5
EUR
SIALE16503-25G
Ethylcarbazat, Sigma-Aldrich®
Ethylcarbazat
Formel:
C₃H₈N₂O₂ Molecular Weight: 104,11 g/mol |
MDL:
MFCD00007595 CAS-Nummer: 4114-31-2 EINECS: 223-903-3 UN: 2811 ADR: 6.1,II |