Ethyl-4-chlorbutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E16953-100G
SIALE16953-100GEA
75.9
EUR
SIALE16953-100G
Ethyl-4-chlorbutyrat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-chlorbutyrat
Formel:
C₆H₁₁ClO₂ Molecular Weight: 150,6 g/mol |
MDL:
MFCD00001004 CAS-Nummer: 3153-36-4 EINECS: 221-591-3 |