Ethylcyclopropancarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
E21604-25G
SIALE21604-25GEA
103
EUR
SIALE21604-25G
Ethylcyclopropancarboxylat, Sigma-Aldrich®
Ethylcyclopropancarboxylat
Formel:
C₆H₁₀O₂ Molecular Weight: 114,15 g/mol |
MDL:
MFCD00001282 CAS-Nummer: 4606-07-9 EINECS: 225-010-4 UN: 3272 ADR: 3,II |