Ethyl-3,4-dihydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Protocatechusäureethylester, 3,4-Dihydroxybenzoesäureethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

E24859-5G
SIALE24859-5GEA 33.6 EUR
SIALE24859-5G
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoat
Formel: C₉H₁₀O₄
Schmelzpunkt: 134 °C
MDL: MFCD00002199
CAS-Nummer: 3943-89-3
EINECS: 223-529-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR