Ethyl-4-(dimethylamino)benzoat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

E24905-100G E24905-500G E24905-5G
SIALE24905-100GEA 118 EUR
SIALE24905-100G SIALE24905-500G SIALE24905-5G
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoat
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Siedepunkt: 112 °C (0,02 mmHg)
Schmelzpunkt: 63…65 °C
Dichte: 1,0099 g/cm³ (99.7 °C)
MDL: MFCD00009115
CAS-Nummer: 10287-53-3
EINECS: 233-634-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR